Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, 99 % Artikelnummer.: 11483867
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, 99 %
Artikelnummer. 11483867
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11483867
Marke: Thermo Scientific Chemicals A18313.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
D-(+)-Raffinose pentahydrate is used as a carbon source in yeast culture media. It is also used in moisturizers, prevent skin ageing, promotes skin regeneration, additive in low-cariogenic food and drinks, non-digestible with lower efficiency than lactose or sucrose and stimulates the growth of lactobacilli and bifidobacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(+)-Raffinose-Pentahydrat wird als Kohlenstoffquelle in Hefekulturmedien verwendet. Wird auch in Feuchtigkeitscremes eingesetzt, verhindert Hautalterung, fördert die Hautregeneration, ist ein Zusatzstoff in wenig kariogenen Lebensmitteln und Getränken, nicht verdaulich mit geringerer Effizienz als Laktose oder Saccharose und stimuliert das Wachstum von Lactobazillen und Bifidobakterien.
Löslichkeit
Löslich in Pyridin und Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17629-30-0
Summenformel C18H42O21
Molekulargewicht (g/mol) 594.513
MDL-Nummer MFCD00071590
InChI-Schlüssel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC-Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;pentahydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Raffinose pentahydrate
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 50 g
Beilstein 4285763
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in pyridine and water.
Formelmasse 594.52 (504.45 Anhydrous)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ24K065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberA18313.18,A18313.09
ChargennummerX07K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberA18313.18,A18313.09
ChargennummerA0420382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog NumberA18313.18,A18313.09
Chargennummer10242762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2022 Catalog NumberA18313.18,A18313.09
Chargennummer10242294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog NumberA18313.18,A18313.09
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, 99 % >