Learn More
D-(-)-Chinasäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
25.50 CHF - 55.90 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 77-95-2
Summenformel C7H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00003864
InChI-Schlüssel AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC-Name 1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11398216
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15238.06
5 g
25.50 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11308226
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15238.14
25 g
55.90 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
D(-)-Quinic Acid is used in the synthesis of anti-influenza/anti-swine flu medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D(-)-Chinsäure wird bei der Synthese von Medikamenten gegen Influenza/gegen die Schweinegrippe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (400 g/l), Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H317-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319
missing translation for 'einecsNumber' : 201-072-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GU8650000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
D-(-)-Chinasäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals