Learn More
D(-)-Prolinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Marke: Thermo Scientific 418310010
Menge | 1 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
68832-13-3 | |
101.149 | |
HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N | |
2724541 | |
[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol |
C5H11NO | |
MFCD00064321 | |
d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine | |
CHEBI:84258 | |
C1CC(NC1)CO |
Spezifikation
D(-)Prolinol | |
Bernsteinfarben bis farblos | |
68832-13-3 | |
1.4830 to 1.4870 (20°C, 589nm) | |
1.02g/mL | |
1 g | |
99% | |
MFCD00064321 | |
HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N | |
[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol | |
2724541 | |
101.15 |
Echt | |
99% | |
Glasflasche | |
−29° to −33° (20°C, 589nm) (c=1, toluene) | |
−31° (20°C c=1,toluene) | |
Lösung | |
C5H11NO | |
d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine | |
C1CC(NC1)CO | |
101.149 | |
CHEBI:84258 | |
≥98.5% (GC) |
Sicherheit und Handhabung
- D(-)Prolinol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.