Beschreibung
D-Proline is an essential component of collagen and is important for proper functioning of joints and tendons. It is also used as asymmetric catalysts in proline organocatalysis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
D-Prolin ist ein wesentlicher Bestandteil von Kollagen und wichtig für das ordnungsgemäße Funktionieren von Gelenken und Sehnen. Es wird auch als asymmetrischer Katalysator bei Prolin-organokatalytischen Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1620 g/l bei 20 °C) und Aceton (schwer). Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Proline |
Schmelzpunkt | 213°C to 215°C (decomposition) |
Beilstein | 80811 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1620g/L at 20°C),and acetone (slightly). Insoluble in ethanol. |
Dichte | 1.36 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 115.13 |
Optische Drehung | +84° (c=1 in water) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245314 | Analysenzertifikat | 11/01/2023 | A10682.06,A10682.03,A10682.14 |
10241625 | Analysenzertifikat | 18/07/2022 | A10682.06,A10682.03,A10682.14 |
10238029 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10682.06,A10682.03,A10682.14 |
10099566 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10682.06,A10682.03,A10682.14 |
10113828 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10682.06,A10682.03,A10682.14 |