Learn More
D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11342217
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342217
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11342217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09697.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
D-Phenylalaninol is used as a chiral auxiliary for asymmetric Michael reactions. It is an enantiomer of L-Phenylalaninol, an inhibitor of intestinal Phenylalanine absorption. It acts as an inhibiting agent to the enzymes which are responsible for the breakdown of endorphins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Phenylalaninol wird als chirales Hilfsmittel für asymmetrische Michael-Reaktionen verwendet. Es ist ein Enantiomer von L-Phenylalaninol, einem Inhibitor der intestinalen Phenylalanin-Absorption. Es wirkt als Hemmstoff für die Enzyme, die für den Abbau von Endorphinen verantwortlich sind.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Kohlendioxid, Luft, Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5267-64-1
Summenformel C9H13NO
MDL-Nummer MFCD00064298
Synonym d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Phenylalaninol
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Menge 1 g
Optische Drehung +23 ± 2° (c=5 in Ethanol)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
UN-Nummer UN3259
Beilstein 4665408
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol.
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >