Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99 %
Beschreibung
It is an essential amino acid with anti-depressant and analgesic activities. pharmaceutical intermediates, mainly used to treat, prevent osteoporosis, cardiovascular, diabetes, arterioscleros.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist eine essentielle Aminosäure mit antidepressiver und schmerzstillender Wirkung. Pharmazeutische Zwischenprodukte, die hauptsächlich zur Behandlung von Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Arteriosklerose eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (30 mg/ml). Schwer löslich in Methanol, Ethanol, DMSO.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Phenylalanine |
Schmelzpunkt | ∽273°C to 276°C (decomposition) |
Beilstein | 2804068 |
Merck Index | 14,7271 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (30mg/ml). Slightly soluble in methanol,ethanol,DMSO. |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 165.19 |
Optische Drehung | +34° (c=2 in water) |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244524 | Analysenzertifikat | 11/11/2022 | A10572.06,A10572.14,A10572.22 |
10127953 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10572.06,A10572.14,A10572.22 |
J17Q031 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10572.06,A10572.14,A10572.22 |
10201955 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10572.06,A10572.14,A10572.22 |
5002A13Q | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10572.06,A10572.14,A10572.22 |