Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99+ %
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
160.80 CHF - 504.84 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 673-06-3
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00004270
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonym d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-phenylpropansäure
SMILES N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10521431
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
172040250
25 g Glasflasche
160.80 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10024043
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
172041000
100 g Glasflasche
504.84 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • D-Phenylalanine
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99+ %