Learn More
D-Ornithin-Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300224
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 16682-12-5 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16682-12-5
Summenformel C5H13ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.621
MDL-Nummer MFCD00012917
InChI-Schlüssel GGTYBZJRPHEQDG-PGMHMLKASA-N
Synonym d-ornithine monohydrochloride, d-ornithine hydrochloride, d-ornithine hcl, h-d-orn-oh.hcl, r-ornithine hydrochloride, d-ornithine, monohydrochloride, l---ornithine hydrochloride, r-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, 2r-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hcl
PubChem CID 443122
ChEBI CHEBI:4221
IUPAC-Name (2R)-2,5-diaminopentansäurehydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Ornithine hydrochloride
Schmelzpunkt 237°C (decomposition)
Beilstein 4153339
Menge 1 g
Formelmasse 168.62
Optische Drehung −23° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
D-Ornithin-Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >