Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Methionin, 99 % Artikelnummer.: 11484717
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-Methionin, 99 %
Artikelnummer. 11484717
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11484717
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21213.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
D-Methionine is used to rescue noise-induced hearing loss. It is used to improve the nutritive value of animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Methionin wird zur Behandlung von lärmbedingtem Hörverlust eingesetzt. Sie wird zur Verbesserung des Nährwerts von Futtermitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 53 g/l (20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-67-4
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00002622
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Methionine
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1722293
Merck Index 14,5975
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 53g/L (20°C).
Menge 100 g
Formelmasse 149.21
Optische Drehung −23° (c=2 in 2N HCl)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ13I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
ChargennummerU29I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Chargennummer10164372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Chargennummer10026654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Chargennummer10126499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Methionin, 99 % >