Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Methionin, 99 %
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals B21213.06
29.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11464717
  • 31.90 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
D-Methionine is used to rescue noise-induced hearing loss. It is used to improve the nutritive value of animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Methionin wird zur Behandlung von lärmbedingtem Hörverlust eingesetzt. Sie wird zur Verbesserung des Nährwerts von Futtermitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 53 g/l (20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ13I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
ChargennummerU29I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Chargennummer10164372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Chargennummer10026654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Chargennummer10126499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Methionin, 99 % > 5 g