Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 99 %
Benutzen Sie den Promotions-Code "23252" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
D-Mannitol wird zur Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate verwendet. Wird als inerte osmotische Kontrollsubstanz verwendet. Wird außerdem bei der Behandlung von oligurischem Nierenversagen eingesetzt. Wird auch als Süßungsmittel für Diabetiker, Kaugummi und als Verfälschungsmittel für Heroin, Methamphetamine und Kokain verwendet. Findet Anwendung als Forschungsmittel in zellbiologischen Studien, meist zur Kontrolle der Osmolarität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
D-Mannitol wird zur Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate verwendet. Wird als inerte osmotische Kontrollsubstanz verwendet. Wird außerdem bei der Behandlung von oligurischem Nierenversagen eingesetzt. Wird auch als Süßungsmittel für Diabetiker, Kaugummi und als Verfälschungsmittel für Heroin, Methamphetamine und Kokain verwendet. Findet Anwendung als Forschungsmittel in zellbiologischen Studien, meist zur Kontrolle der Osmolarität.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Anilin, Pyridin und Glycerin. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Mannitol |
Schmelzpunkt | 165°C to 167°C |
Dichte | 1.489 |
Siedepunkt | 290°C to 295°C (3.5 mmHg) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 1721898 |
Merck Index | 14,5745 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,aniline,pyridine and glycerol. Insoluble in ether. |
Optische Drehung | +24° (in Borax Solution) |