Learn More
D(+)-Äpfelsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10503131
Zum Warenkorb hinzufügen
D(+)-Äpfelsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503131
5g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10503131
Marke: Thermo Scientific Acros 153500050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-61-3
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
MDL-Nummer MFCD00004245
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxybutandisäure
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Malic acid
Schmelzpunkt 99,0°bis 104,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Merck Index 15, 5771
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 98%
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-Malic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
D(+)-Äpfelsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals >