Learn More
D-Lyxose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498856
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1114-34-7
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00064362
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Synonym 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
PubChem CID 65550
ChEBI CHEBI:16789
IUPAC-Name (2S,3S,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lyxose
Schmelzpunkt 109°C to 115°C
Dichte 1.545
Menge 25 g
Beilstein 1723083
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5641
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%