Learn More
D-Lysine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7227411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lysine
Schmelzpunkt 218°C
CAS 923-27-3
Siedepunkt 311°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Conforms
Summenformel C6 H14 N2 O2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer 00008234
Spezifische Drehung -12° to -16°
Synonym (R)-2,6-Diaminohexanoic acid
Wasser ≤5 %
Alpha-Vektor LYSINE
Spezifischer Drehzustand (20°C, 589 nm) (c=1 aq. soln.)
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallines Pulver
Produktlinie Biowissenschaft
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Name des Produkts
D-Lysine, Thermo Scientific™ >