Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Monohydrochlorid, 98 % Artikelnummer.: 11342027
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Monohydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11342027
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11342027
Marke: Thermo Scientific Chemicals L07710.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7274-88-6
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00012920
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonym d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
IUPAC-Name (2R)-2,6-diaminopentansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lysine monohydrochloride
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Beilstein 4356907
Menge 5 g
Formelmasse 182.65
Optische Drehung −20° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0439863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog NumberL07710.06,L07710.03
Chargennummer10242770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2022 Catalog NumberL07710.06,L07710.03
ChargennummerD14W022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL07710.06,L07710.03
ChargennummerP10016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL07710.06,L07710.03
Chargennummer10231187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07710.06,L07710.03
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Monohydrochlorid, 98 % >