Learn More
Tocris Bioscience™ D-Luciferin sodium salt
Firefly luciferase substrate
116.00 CHF - 401.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Summenformel | C11H7N2NaO3S2 |
Produkttyp | D-Luciferin sodium salt |
Molekulargewicht | 302.3 |
Hemmstoffe | D-Luciferin sodium salt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18743988
|
Tocris Bioscience™
5427/50 |
50 mg |
401.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18706009
|
Tocris Bioscience™
5427/10 |
10 mg |
116.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Firefly luciferase substrate. Cell permeable.Spezifikation
>99% | |
D-Luciferin sodium salt | |
D-Luciferin sodium salt |
C11H7N2NaO3S2 | |
302.3 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ D-Luciferin sodium salt