Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 10635852 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 g, Glasflasche, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
CAS: 328-38-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-38-1
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00063088
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
PubChem CID 439524
ChEBI CHEBI:28225
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Leucine
Namenshinweis 99%
Arsen (As) 2ppm max.
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Glührückstand 0.1% max.
Beilstein 04, 446
Spezifische Drehung -14.9° to -16° (20°C, 589nm) (c=4, 6N HCl)
Spezifischer Drehzustand −15.45° (20°C c=4,6N HCl)
Menge 2.5 g
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver, Kristalle oder Flocken
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Leucin, 99 % >