Learn More
D-(+)-Isoascorbinsäure-Natriumsalzmonohydrat, 99 % Artikelnummer.: 15428575
D-(+)-Isoascorbinsäure-Natriumsalzmonohydrat, 99 %
Artikelnummer. 15428575
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
2500 g
Artikelnummer. 15428575
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33670.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63524-04-9
Summenformel C6H9NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 216.121
MDL-Nummer MFCD03788863
InChI-Schlüssel NKESWEQTVZVSSF-DMWQRSMXSA-M
Synonym sodium erythorbate monohydrate, sodium d-isoascorbate monohydrate, d-isoascorbic acid sodium salt monohydrate, d-isoascorbic acid sodium salt monohydrate; sodium erythorbate monohydrate, 5r-5-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxy-5-hydrofuran-2-one, sodium salt, hyd rate, 5r-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-4-hydroxy-3-sodiooxy-5h-furan-2-one hydrate, sodium 5r-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-4-hydroxy-2-oxo-5h-furan-3-olate hydrate, sodium 5r-5-1,2-dihydroxyethyl-4-hydroxy-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate-water 1/1/1 non-preferred name
PubChem CID 54691414
IUPAC-Name Natrium;-(2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-5-oxo-2H-furan-4-olat;hydrat
SMILES C(C(C1C(=C(C(=O)O1)[O-])O)O)O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Isoascorbic acid sodium salt monohydrate
Menge 100 g
Optische Drehung +97° (c=10 in Water)
Formelmasse 216.12 (198.11 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10167916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D-(+)-Isoascorbinsäure-Natriumsalzmonohydrat, 99 % >