Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Histidin, 99 %
CAS: 351-50-8 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21027.06
69.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
It is known to inhibit cell division, and is also used by certain types of bacteria (such as Escherichia coli) as a source of L-Histidine. It can be used in the design of peptide drugs, cationic peptides, such as analogues of carnosine and also be used as a heavy metal sequestration agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs ist bekannt, die Zellteilung zu hemmen, und wird auch von bestimmten Bakterienarten (wie Escherichia coli) als Quelle von L-Histidin verwendet. Es kann bei der Entwicklung von Peptidpräparaten, kationischen Peptiden, wie z. B. Analogien von Carnosin, eingesetzt und auch als Schwermetallkomplexbildner verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 1 M HCl (50 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Chemische Identifikatoren
351-50-8 | |
155.16 | |
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N | |
71083 | |
(2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure |
C6H9N3O2 | |
MFCD00065963 | |
d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid | |
CHEBI:27947 | |
N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O |
Spezifikation
D-Histidine | |
351-50-8 | |
MFCD00065963 | |
d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid | |
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N | |
(2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure | |
5 g | |
CHEBI:27947 | |
+39° (c=5 in Water) |
∼285°C (decomposition) | |
C6H9N3O2 | |
84089 | |
Soluble in water and 1 M HCl (50mg/ml). | |
N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O | |
155.16 | |
71083 | |
155.16 | |
99% |