Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glutamin, 99+ %
Kinase-Inhibitor; hat antivasospastische Eigenschaften
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60784.14
661.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15493489
  • 718.00 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Kinase inhibitor; has antivasospastic properties
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX01K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberJ60784.03,J60784.14,J60784.06
ChargennummerY17I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog NumberJ60784.03,J60784.14,J60784.06
ChargennummerT18I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog NumberJ60784.03,J60784.14,J60784.06
ChargennummerJ04Y018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ60784.03,J60784.14,J60784.06
ChargennummerC04Z007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ60784.03,J60784.14,J60784.06
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Glutamin, 99+ % > 25 g