Learn More
D(+)-Glucuronsäure, Natriumsalz, Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate |
Schmelzpunkt | 134°C to 140°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 g |
Beilstein | 03, 886 |
Merck Index | 10, 4327 |
Spezifischer Drehzustand | +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate