Learn More
D-Glucuronamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497249
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3789-97-7
Fórmula molecular C6H11NO6
Peso molecular (g/mol) 193.155
Número MDL MFCD00006619
Clave InChI VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
PubChem CID 3482
Nombre IUPAC 3,4,5,6-Tetrahydroxyoxan-2-Carboxamid
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material D-Glucuronamide
Punto de fusión 166°C to 167°C
Color Braun bis weiß
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +35° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Pulver
Name des Produkts
D-Glucuronamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >