Learn More
D(+)-Glucose Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O | 198.17 g/mol
41.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14431-43-7 |
---|---|
Summenformel | C6H12O6·H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 198.17 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15274844
|
Thermo Scientific Acros
450740010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
41.15 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14431-43-7 | |
C6H12O6·H2O | |
198.17 |
Spezifikation
D(+)-Glucose Monohydrate | |
0.1% max | |
C6H12O6·H2O | |
198.17 | |
99+% |
14431-43-7 | |
99% min. (ELSD) (HPLC) | |
Solubility in water: soluble. | |
198.17 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
- D(+)-Glucose monohydrate