Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose-Monohydrat Artikelnummer.: 11408963
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose-Monohydrat
Artikelnummer. 11408963
2500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11408963
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11090.0E
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O
D-(+)-Glucose monohydrate is used by industry professionals to indicate the degree to which a substance contains water, and in food industry, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(+)-Glucose-Monohydrat wird von Branchenfachleuten verwendet, um den Grad der Wassergehalt eines Stoffes anzugeben. Darüber hinaus findet es Verwendung in der Lebensmittelindustrie und in Pharmazeutika.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14431-43-7
Summenformel C6H12O6·H2O
MDL-Nummer MFCD00149450
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D- (+)-Glucose monohydrate
Schmelzpunkt ∼83°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 2500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 198.18 (180.16 Anhydrous)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA11090.0E,A11090.36
ChargennummerP10L023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberA11090.0E,A11090.36
ChargennummerN18L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberA11090.0E,A11090.36
ChargennummerU06K057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberA11090.0E,A11090.36
Chargennummer10250339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberA11090.0E,A11090.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose-Monohydrat >