Learn More
D-Galacturonsäuremonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is a chemical used in the synthesis of N-(D-galacturonoyl) amino acids and dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(+)-Galacturonsäuremonohydrat ist eine Chemikalie, die bei der Synthese von N-(D-Galacturonoyl)-Aminosäuren und Dipeptiden verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
D-(+)-Galacturonsäuremonohydrat ist eine Chemikalie, die bei der Synthese von N-(D-Galacturonoyl)-Aminosäuren und Dipeptiden verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Galacturonic acid monohydrate |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1727087 |
Merck Index | 14,4337 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Optische Drehung | +53° (c=10 in Water) |
Formelmasse | 212.15 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |