Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-erythro-Sphingosin, 99+ %, synthetisch Artikelnummer.: 10524871
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-erythro-Sphingosin, 99+ %, synthetisch
Artikelnummer. 10524871 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
50 mg, Glasflasche, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 10524871
Marke: Thermo Scientific Chemicals 331530500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-78-4
Summenformel C18H37NO2
Molekulargewicht (g/mol) 299.5
MDL-Nummer MFCD00036751
InChI-Schlüssel WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonym sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
IUPAC-Name (E,2S,3R)-2-Aminooctadec-4-en-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-erythro-Sphingosine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 81.0°C to 82.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Merck Index 15, 8874
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acetone, soluble in chloroform and dichloromethane
Formelmasse 299.5
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder wachsiger Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0265106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number331530500,331532500
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-erythro-Sphingosin, 99+ %, synthetisch >