Learn More
IBA Lifesciences D-Desthiobiotin
GREENER_CHOICE
Desthiobiotin-Pulver zur Herstellung von Strep-Tactin™ Elutionspuffer
212.00 CHF - 897.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Elution von Strep-Tag-II-Proteinen aus Strep-Tactin
Produkttyp Desthiobiotin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12753064
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1000-002
1 g
212.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12763064
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1000-005
5 g
897.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Desthiobiotin ist eine modifizierte Form von Biotin, das Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™ in einer kompetitiven Weise verdrängt, was zu einer leichten Elution führt.
Desthiobiotin-Pulver kann zur Herstellung von Strep-Tactin™ Elutionspuffer, Puffer E, verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass Desthiobiotin nicht für die Elution aus Strep-Tactin™XT-Harzen geeignet ist.
Spezifikation
Spezifikation
Für die Elution von Strep-Tag-II-Proteinen aus Strep-Tactin
Desthiobiotin
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences D-Desthiobiotin