Learn More
D-Cystein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439138
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
D-Cysteine is an important source of sulfide in human metabolism. It is the precursor for glutathione. It plays important role in protein structure and in metal binding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Cystein ist eine wichtige Quelle von Sulfid im menschlichen Stoffwechsel. Sie ist der Vorläufer für Glutathion. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Proteinstruktur und bei der Metallbindung.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 921-01-7
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.15
MDL-Nummer MFCD00066461
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
Synonym d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES N[C@H](CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cysteine
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Beilstein 1721407
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Menge 1 g
Formelmasse 121.16
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest