Learn More
D-CPP-ene, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18065832
Zum Warenkorb hinzufügen
D-CPP-ene, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18065832
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 18065832
Marke: Tocris Bioscience 1265/10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent competitive NMDA antagonist
Potent and competitive NMDA antagonist (Ki = 40 nM). Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-CPP-ene
CAS 117414-74-1
Summenformel C8H15N2O5P
Menge 10 mg
Synonym midafotel, d-cpp-ene, unii-7lyu6zf84g, sdz-eaa 494, 7lyu6zf84g, sdz-eaa-494, --r-4-e-3-phosphonoallyl-2-piperazinecarboxylic acid, midafotel inn, d-cppene, d-4-2e-3-phosphono-2-propenyl-2-piperazinecarboxylic acid
InChI-Schlüssel VZXMZMJSGLFKQI-ABVWVHJUSA-N
SMILES C1CN(CC(N1)C(=O)O)CC=CP(=O)(O)O
IUPAC-Name (2R)-4-[(E)-3-phosphonoprop-2-enyl]piperazine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 250.191
PubChem CID 6435801
Formelmasse 250.19
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
D-CPP-ene, Tocris Bioscience™ >