Learn More
D(+)-Camphersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10520001
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D(+)-Camphersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10520001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10520001
Marke: Thermo Scientific Acros 108201000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-83-4
Summenformel C10H14O4-2
Molekulargewicht (g/mol) 198.218
MDL-Nummer MFCD00001375
InChI-Schlüssel LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC-Name (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Camphoric acid
Schmelzpunkt 183°bis 187 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Merck Index 15, 1735
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) ≥98.5%
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0442662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer108201000,108205000
ChargennummerA0435565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2024 Artikelnummer108200050,108201000,108205000
ChargennummerA0311633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Artikelnummer108200050,108201000,108205000
ChargennummerA0431789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Artikelnummer108200050,108201000,108205000
ChargennummerA0383556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer108200050,108201000,108205000
Produktidentifikator
  • D(+)-Camphoric acid
Name des Produkts
D(+)-Camphersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >