Learn More
D-Biotin, BAKER™, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15588674
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Biotin, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588674
1 g, Weithalsflasche Braunglas
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Artikelnummer. 15588674
Marke: Avantor J.T.Baker 27200
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Biotin
CAS 58-85-5
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Summenformel C10H16N2O3S
MDL-Nummer MFCD00005541
Menge 1 g
Synonym Coenzym r, Vitamin B7, Faktor s, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
InChI-Schlüssel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Formelmasse 244.31
Name des Produkts
D-Biotin, BAKER™, J.T. Baker™ >