Learn More
D-Biotin, ≥97.5 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11318609
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Biotin, ≥97.5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11318609 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11318609
Marke: MP Biomedicals 0210102305
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 58-85-5
Summenformel C10H16N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.31
MDL-Nummer MFCD00005541
InChI-Schlüssel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym Coenzym r, Faktor s, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentansäure
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Biotin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 97.5 %
Menge 5 g
Formelmasse 244.3
Physikalische Form Kristallpulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D-Biotin, ≥97.5 %, MP Biomedicals™ >