Learn More
D-beta-Prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110013-18-8 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57871.MD
129.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 250 mg |
---|
Beschreibung
It is an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs ist ein Zwischenprodukt in organischen Synthesen.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern.
Chemische Identifikatoren
110013-18-8 | |
101.149 | |
QOTUIIJRVXKSJU-RXMQYKEDSA-N | |
7446913 | |
C1CNCC1CO |
C5H11NO | |
MFCD09607969 | |
r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-yl methanol, r-3-hydroxymethyl pyrrolidine, d-beta-prolinol, 3-pyrrolidinemethanol, 3r, r-3-pyrrolidin-methanol, r-3-pyrrolidinemethanol, 3r-3-pyrrolidinemethanol | |
[(3R)-pyrrolidin-3-yl]methanol |
Spezifikation
D-beta-Prolinol | |
0.979 | |
250 mg | |
C5H11NO | |
r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-yl methanol, r-3-hydroxymethyl pyrrolidine, d-beta-prolinol, 3-pyrrolidinemethanol, 3r, r-3-pyrrolidin-methanol, r-3-pyrrolidinemethanol, 3r-3-pyrrolidinemethanol | |
QOTUIIJRVXKSJU-RXMQYKEDSA-N | |
[(3R)-pyrrolidin-3-yl]methanol | |
7446913 | |
95% |
110013-18-8 | |
173°C to 177°C | |
Hygroskopisch | |
MFCD09607969 | |
Slightly soluble in water. | |
C1CNCC1CO | |
101.149 | |
101.15 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z19E021 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | H57871.03,H57871.MD |
L06Y005 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H57871.03,H57871.MD |
S15E039 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H57871.03,H57871.MD |
S12A030 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H57871.03,H57871.MD |
Z19E021 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H57871.03,H57871.MD |