Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Asparaginsäure, 99 %
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21184.06
29.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
D-Aspartic acid modulates melatonin synthesis in the pineal gland.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenD-Asparaginsäure moduliert die Melatonin-Synthese in der Zirbeldrüse.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in 1 N Ammoniumhydroxid (100 mg/ml) und verdünnter HCl. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
1783-96-6 | |
133.103 | |
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N | |
83887 | |
(2R)-2-Aminobutanidsäure |
C4H7NO4 | |
MFCD00063081 | |
d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d | |
CHEBI:17364 | |
C(C(C(=O)O)N)C(=O)O |
Spezifikation
D-Aspartic acid | |
1783-96-6 | |
MFCD00063081 | |
14,840 | |
Slightly soluble in water,Soluble in 1N ammonium hydroxide (100mg/ml),and dilute HCl. Insoluble in ether,and alcohol. | |
1.66 | |
(2R)-2-Aminobutanidsäure | |
5 g | |
CHEBI:17364 | |
−25° (c=1 in 1N HCl) |
>300°C (decomposition) | |
C4H7NO4 | |
1723529 | |
d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d | |
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N | |
C(C(C(=O)O)N)C(=O)O | |
133.103 | |
83887 | |
133.1 | |
99% |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248161 | Analysenzertifikat | 28/09/2023 | B21184.06,B21184.22,B21184.14 |
10245813 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | B21184.06,B21184.22,B21184.14 |
10166346 | Analysenzertifikat | 19/01/2023 | B21184.06,B21184.22,B21184.14 |
L15P66 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21184.06,B21184.22,B21184.14 |
10147034 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21184.06,B21184.22,B21184.14 |