Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Asparagin-Monohydrat, 99 %
CAS: 5794-24-1 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals B24556.22
122.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 g |
---|
Beschreibung
D-(-)-Asparagine monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenD-(-)-Asparagin-Monohydrat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und Färberfelder.
Löslichkeit
Wasserlöslich (35 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
5794-24-1 | |
150.134 | |
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N | |
16211197 | |
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O |
C4H10N2O4 | |
MFCD00149558 | |
d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide | |
(2R)-2,4-diamino-4-oxobutansäure;hydrat |
Spezifikation
D-(-)-Asparagine monohydrate | |
5794-24-1 | |
MFCD00149558 | |
d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide | |
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N | |
(2R)-2,4-diamino-4-oxobutansäure;hydrat | |
100 g | |
150.14 (132.12 Anhydrous) |
274°C to 276°C (decomposition) | |
C4H10N2O4 | |
14,837 | |
Soluble in water (35g/L at 20°C). | |
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O | |
150.134 | |
16211197 | |
99% |