Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-α-Tocopherylacetat 98 % Artikelnummer.: 10341161
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-α-Tocopherylacetat 98 %
Artikelnummer. 10341161
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 10341161
Marke: Thermo Scientific Chemicals 421060010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-α-Tocopheryl acetate
Namenshinweis 98%
CAS 58-95-7
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C31H52O3
Brechungsindex 1.4940 to 1.498
MDL-Nummer MFCD00072042,MFCD00072052
Menge 1 g
Merck Index 15, 9653
Spezifischer Drehzustand +3° (25°C c=2,in ethanol)
Spezifische Drehung + 3
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
InChI-Schlüssel ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(C)C(OC(C)=O)=C(C)C(C)=C2O1
IUPAC-Name 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 472.75
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
Formelmasse 472.75
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • D-a-Tocopheryl acetate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-α-Tocopherylacetat 98 % >