Learn More
D-allo-Threonin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
They are found as constituents of an increasing group of biologically active peptides. Stereocontrolled syntheses of chiral and racemic key intermediates to thienamycin from d-allo-threonine and trans-crotonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sie werden als Bestandteile einer zunehmenden Gruppe von biologisch aktiven Peptiden gefunden. Stereokontrollierte Synthesen von chiralen und racemischen Schlüsselzwischenprodukten zu Thienamycin aus d-Allo-Threonin und Trans-Crotonsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-allo-Threonine |
Schmelzpunkt | 268°C (decomposition) |
Beilstein | 1721644 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 119.12 |
Optische Drehung | −8.7° (c=2 in Water) |
Reinheit (%) | 99% |