Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
D.A.R.T.'S Spitzen (DART Disposable Automation Research Tips) wurden für höchste Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren entwickelt
Marke:  Thermo Scientific™ 5506-11
286.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10121343
  • 289.00 CHF / 1920 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 20 Magazine pro Kasten
Beschreibung
Beschreibung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Automationsspitzen werden D.A.R.T-Spitzen in Einwegmagazinen mit hoher Steifigkeit geliefert, die mit Hilfe eines Silikonplättchens am Pipettierkopf abgedichtet werden. Dadurch wird eine hohe Abdichtung erzielt, die Schwankungen in der Spitzenhöhe ausgleicht und statische Aufladungen vermeidet. Dies gewährleistet ein gleichmäßiges Dispensieren in Mikrotiterplatten-Wells.
  • Verwendbar mit Systemen vom Typ Matrix Hydra DT, Matrix PlateMate 2x3 und PlateMate Plus
  • Das abgestufte Design minimiert Volumenverdrängungen und gewährleistet die Spitzengeradlinigkeit und damit besseren Zugang zum Well
  • Hochgradig polierte Flächen gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention
  • Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht eine bessere Tropfenformierung und damit optimale Genauigkeit und geringe Fehlertoleranzbreite
  • Eine gründliche Überprüfung auf einwandfreie Formierung sowie Geradlinigkeit gewährleistet, dass die Spitzen fehlerfrei sind
  • Die optimale Abdichtung gewährleistet konsistente Spitzenhöhen und damit präzise Dispensierung geringer Volumen
  • Das gesamte Modul ist schnell abnehm- und einsetzbar, was die Spitzen schont und Kontamination vermeidet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 μl
Automatisierung
Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Unsteril
Ja
D.A.R.T.s
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ (Disposable Automation Research Tips) > 30 μl; extra lang, nicht steril; geringe Retention; 20 Magazine mit je 96 Spitzen/Packung