Learn More
D-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäurehydrochlorid, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10023390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS 41220-48-8
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H11NO2·HCl
MDL-Nummer MFCD00800581
Menge 250 mg
Synonym 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinole-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-terahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;
InChI-Schlüssel FXHCFPUEIDRTMR-SBSPUUFOSA-N
SMILES C1C(NCC2=CC=CC=C21)C(=O)O.Cl
IUPAC-Name (3R)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-Carbonsäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 213.66
PubChem CID 2733172
Formelmasse 213.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
D-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäurehydrochlorid, 97 %, ACROS Organics™ >