Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ 3D-Zellkultur-Klärungs-/-Färbe-Kit
Das CytoVista™ 3D-Zellkultur-Klärungsreagenz klärt fluoreszierend markierte 3D-Kulturzellen wie Organoide und Sphäroide.
Marke:  Invitrogen™ V11325
Artikelnummer. 15961322
  • 696.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Kit für 3D-Zellkulturreinigung-/Färbung
Reagenz für die Zell- und Gewebevorbereitung
1 kit
CytoVista™
  • CytoVista 3D-Zellkultur-Klärungs-/-Färbe-Kit, bei Raumtemperatur lagern
  • CytoVista Antikörper-Penetrationspuffer, 30 ml, Aufbewahrung bei 2 bis 8 °C
  • CytoVista 10X Waschpuffer, 70 ml, Aufbewahrung bei 2 bis 8 °C
  • CytoVista Blockierpuffer, 30 ml, Aufbewahrung bei 2 bis 8 °C
  • CytoVista Antikörper-Verdünnungspuffer, 30 ml, Aufbewahrung bei 2 bis 8 °C
    Aufgrund der variablen Versandtemperaturen kann der Inhalt in mehreren Behältern geliefert werden.
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ CytoVista™ 3D-Zellkultur-Klärungs-/-Färbe-Kit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.