Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagent
Das CytoVista 3D-Zellkultur-Klärungsreagenz klärt fluoreszierend markierte 3D-Kulturzellen wie Organoide und Sphäroide.
Marke:  Invitrogen™ V11326
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16379573
  • 175.00 CHF / 10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3D-Zellkultur-Klärungsreagenz
Bei 15 °C bis 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
  • Bei vorschriftsmäßiger Lagerung ist das Produkt nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil.
  • )
    Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    CytoVista™
    10 ml
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Mehr anzeigen
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer1SQ40 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberV11326
    Chargennummer4HA82 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog NumberV11326
    Chargennummer1V268-10192023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberV11326
    Chargennummer6CH81 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2023 Catalog NumberV11326
    Chargennummer7IW20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2023 Catalog NumberV11326
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagent > 10 ml