Learn More
Cytiva Cytopor 2
Marke:  Cytiva 17-1271-01
Artikelnummer. 11300002
  • 6005.00 CHF / 20 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Cytopore 2 Mikroträger
Hydrophiler DEAE-Ionenaustauscher, positive Ladung
230 μm, sphärisch
Hauptsächlich für den Einsatz in Suspensionskultursystemen für das Wachstum adhärenter diploider Zellen, die eine höhere Oberflächenladung erfordern, und die Produktion rekombinanter Proteine
Quervernetzte Baumwollzellulose
20 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Cytopor 2 > Menge: 20 g