Learn More
Cytokeratin 18 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G11C4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | Cytokeratin 18 |
---|---|
Klon | 1G11C4 |
Konzentration | 0.87 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16847835
|
Proteintech
66187-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16837835
|
Proteintech
66187-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cytokeratin 18 (Keratin 18, KRT18, type I cytoskeletal 18) belongs to the type A (acidic) subfamily of low molecular weight keratins, exists in combination with cytokeratin 8. Tissues from gastrointestinal tract, respiratory tract and urogenital tract, as well as endocrine and exocrine tissues and mesothelial cells are positive for cytokeratin 18. Further, cytokeratin 18 is found primarily in non-squamous epithelia and is present in a majority of adenocarcinomas and ductal carcinomas, but not in squamous cell carcinomas. Hepatocellular carcinomas express only cytokeratins 8 and 18. Mutations in the cytokeratin 18 gene have been linked to cryptogenic cirrhosis. Two transcript variants encoding the same protein have been found for the cytokeratin 18 gene. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial maligcies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays.Spezifikation
Cytokeratin 18 | |
0.87 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CK 18, CYK18, Cytokeratin 18, K18, keratin 18, KRT18 | |
KRT18 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1G11C4 | |
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P05783, P05784, Q5BJY9 | |
16668, 294853, 3875 | |
Cytokeratin 18 Fusion Protein Ag1260 | |
Primary | |
-20°C | |
KRT18 |