Learn More
Cytochalasin D, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18782574
Zum Warenkorb hinzufügen
Cytochalasin D, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18782574
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Artikelnummer. 18782574
Marke: Tocris Bioscience 1233/1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Disrupts actin filament function
Potent disruptor of actin filament function. Alters tight junction permeability. Unlike cytochalasin B (Cat. No. 5474), does not inhibit monosaccharide transport across the plasma membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22144-77-0
Summenformel C30H37NO6
Molekulargewicht (g/mol) 507.627
InChI-Schlüssel SDZRWUKZFQQKKV-DKLHZCHASA-N
Synonym cytochalasin d
PubChem CID 131668624
SMILES CC1CC=CC2C(C(=C)C(C3C2(C(C=CC(C1=O)(C)O)OC(=O)C)C(=O)NC3CC4=CC=CC=C4)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytochalasin D
Menge 1 mg
Formelmasse 507.63
Reinheit (%) >95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytochalasin D, Tocris Bioscience™ >