Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytochalasin B
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Cytochalasin B ist ein zelldurchlässiges Pilzgift/Mykotoxin, das als Inhibitor der zytoplasmatischen Teilung angesehen wird, indem es die Bildung kontraktiler Mikrofilamente blockiert.
Anwendungen
• Cytochalasin B kann die Thrombozytenaggregation und Aktinpolymerisation hemmen
• Cytochalasin B wird aufgrund seiner Fähigkeit, als Inhibitor zu fungieren, häufig in Untersuchungen zur Zytokinese verwendet.
• Dient zur Charakterisierung einiger Polymerisationseigenschaften von Aktin.
• Diese Verbindung kann neben anderen molekularen Prozessen auch die DNA-Fragmentierung induzieren sowie Zellteilung und Glukosetransport hemmen.
• Als Sonde für die beiden Hexose-Transportsysteme in L6-Myoblasten der Ratten einsetzbar
• Cytochalasin B wird häufig in Studien von Glukosetransportern (GLUT) verwendet.
• Kann in vitro Mikronukleus-Assay-Protokolle verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cytochalasin B |
Schmelzpunkt | 218.0°C to 223.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 mg |
Merck Index | 15, 2787 |
Spezifische Drehung | + 89.00 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10.3 mg/mL acetone - 35.4 mg/mL ethanol (24 c), 371 mg/mL dmso - 492 mg/mL dmf (24 c) |
Formelmasse | 479.6 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cytochalasin B
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.,Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.