Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler
Der CytKick Max Autosampler ist für die Verwendung mit dem Attune NxT Acoustic Focusing Zytometer vorgesehen.
Marke: Invitrogen™ A42973
Beschreibung
• Zuverlässig – Die intelligente Sondenkonstruktion minimiert Verstopfungen und Verschleppungen (0,5 %) und verhindert Schaden am Gerät
• Mischen durch Aspiration – Das Mischen der Probe durch Aspiration statt Schütteln gewährleistet Homogenität der Probe und erhält die Zellviabilität
• Einfacher Wechsel – Kein Auseinanderbau, keine zusätzliche QK, kein Neustart erforderlich für die Umstellung von Platten und Röhrchen
• Verstärkungsmodus – Verkürzt die Verarbeitungszeit für 96-Well-Platten von 42 min auf 22 min (mit einer Spülung und einer Mischung und einer vollständigen Analyse einer 20 µl-Probe)
• Probenkühlung – Passivkühlung für 96-Well-U-Bodenplatten und Mikrozentrifugenröhrchengestelle verfügbar
• Maximale Kompatibilität – 96- und 384-Well Platten (Standard und tief), 96- und 384-Well-Platten mit Standardtiefe und Folienabdeckung, einige kundenspezifische Plattentypen und 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchengestelle (bis zu 24 pro Gestell)
• Automatische Reinigung – Durchführung einer automatischen Reinigung, wenn das Gerät abgeschaltet wird
Hochdurchsatzmodus
Der CytKick Max Autosampler bietet zwei Optionen für die Verarbeitung von Proben in einer Umgebung mit hohem Durchsatz: Hochdurchsatzmodus und Verstärkungsmodus. Der Hochdurchsatzmodus ermöglicht das Screening von Platten, indem 20 µl Probe mit einer Rate von 1000 µl/min gesammelt werden. Der Boost-Modus verkürzt die Zeit zwischen den Proben und ermöglicht dem Benutzer die Auswahl des Probenvolumens und der Probeneingangrate.
Zuverlässig
Der CytKick Max Autosampler wurde entwickelt, um die Ausfallzeiten des Systems zu minimieren. Bei automatisierten Probenahmegeräten treten häufig Verstopfungen oder Sondenabstürze auf. Die intelligente Sonde mit einem Durchmesser von 200 Mikrometer, der größer ist als die meisten in der Branche erhältlichen Sonden, minimiert Verstopfungen.
Um ein Abstürzen der Sonde zu verhindern, was möglicherweise einen teuren Austausch der Sonde erfordert, führt der CytKick Max Autosampler automatisch eine Selbstkalibrierung der Sonde durch, um eine konsistente Positionierung der Sonde in jedem Well zu gewährleisten. Durch die Selbstkalibrierung wird die ordnungsgemäße Funktion der Sonde überprüft, die Variabilität bei der Sondenpositionierung im Laufe der Zeit reduziert, um Ausfälle während des Plattenlaufs zu verhindern, und die Zuverlässigkeit über die Lebensdauer des Systems verbessert. Durch die Selbstkalibrierung der Sonde kann der Autosampler auch einfach bewegt werden, sodass er von mehreren Geräten gemeinsam genutzt werden kann.
Probenkühlung
Der CytKick Max Autosampler ist kompatibel mit einem 96-Well Universal-Kühlblock für Standardplatten, der Proben für ∼ 60 Minuten bei 2 bis 8 °C hält, einem erweiterten 96-Well Standardplatten-Kühlblock, der Proben für ∼ 100 Minuten bei 2 bis 8 °C hält sowie ein Kühlgestell für Microfuge-Röhrchen, das Proben bei 2 bis 8 °C für ∼ 100 Minuten hält. Der Benutzer muss den Kühlblock/das Kühlregal im Kühlschrank vor der Verwendung über Nacht kühlen.
Maximale Kompatibilität
Der CytKick Max Autosampler ermöglicht die Verwendung von vielen verschiedenen Plattenformaten, einschließlich 96-, 384- und DeepWell-Platten, ohne auf einen einzigen Hersteller beschränkt zu sein. Der CytKick Max Autosampler ermöglicht auch den Betrieb von 1,5 und 2,0 ml-Microfuge-Röhrchen in einem automatisierten Format. Darüber hinaus initiiert der Autosampler automatisierte Reinigungsverfahren, wenn das Gerät heruntergefahren wird, um eine ordnungsgemäße Wartung mit weniger Eingriffen durch den Anwender zu gewährleisten.
Spezifikation
Attune™ | |
1 each | |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
|
|
Raumtemperatur | |
Autosampler |