Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät
GREENER_CHOICE
Für die Verwendung mit 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten Cytation5 Multi-Mode-Lesegeräte arbeiten bei der Multimode-Erkennung mit der patentiertenHybrid Technologie, die zur vielseitigen Einsetzbarkeit und Verbesserung der Leistungsfähigkeit Hochleistungsfilter mit Monochromatoren variabler Bandbreite kombiniert.
Marke:  Agilent BioTek CYT5MF-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17227949
  • auf Anfrage / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cytation 5 kombiniert automatisierte Mikroskopie und herömmlichen Mikrotiterplattennachweis in einer konfigurierbaren, aufrüstbaren Plattform. Das Mikroskopiemodul bietet eine bis zu 60-fache Vergrößerung bei Fluoreszenz, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast für viele Anwendungen und Arbeitsabläufe
Multimode-Nachweismodule umfassen filter- und monochromatorbasierten Fluoreszenznachweis sowie Lumineszenz- und UV-Vis-Absorptionsnachweis. Die Gen5-Software bietet vollständige Kontrolle über alle Bildgebungs- und Datenerfassungen sowie eine leistungsstarke Bild- und Datenanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät > Monochromator-Fluoreszenz, UV-Vis-Absorption, filterbasierte Fluoreszenz und Lumineszenz