Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Only Reader
GREENER_CHOICE
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
auf Anfrage
Spezifikation
Typ Mikrotiterplattenlesegerät nur für die Zellbildgebung
Schütteln Linear, orbital, doppelt orbital
Kamera Sony CMOS, 16-Bit-Grauskala, Standard oder WFOV
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
Dynamischer Bereich Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 4
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17267969
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5V-SN
Gehäuse CYT5V
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17227969
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5PV-SN
Gehäuse CYT5PV
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17287969
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5W-SN
CYT5W.
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17247969
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5PW-SN
CYT5PW.
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. The microscopy module offers up to 60x magnification in fluorescence, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield, and phase contrast to address many applications and workflows
The multi-mode detection modules include filter- and monochromator-based fluorescence detection, luminescence, and UV-Vis absorbance detection. Gen5 software provides complete control over all imaging and data capture, plus powerful image and data analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplattenlesegerät nur für die Zellbildgebung
Sony CMOS, 16-Bit-Grauskala, Standard oder WFOV
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
Fluoreszenz, Phasenkontrast, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast
1,25x, 2,5x (2,25x eff), 2,5x (2,75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
20,2 in.
17,5 in.
80 lb.
16,4 in.
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Linear, orbital, doppelt orbital
0 bis 20%
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit dem BioSpa 8 automatisierten Inkubator
Monochromator: 6- bis 384-Well-Platten, Filter: 6- bis 1536-Well-Platten; Bildgebung: 6- bis 1536-Well-Platten
4-Zonen-Inkubation bis 65 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,2 °C bei 37 °C)
51,4 cm
44,5 cm
36,3 kg
41,6 cm
Max. 250 W
Name des Produkts
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Only Reader