Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät für die Zellbildgebung
Für6- bis 384-Well Mikrotiterplatten, Objektträger, Petrischalen und Kolben. Cytation5 Zellbildgebung- und Multifunktionslesegerät mit Fluoreszenz-, Hellfeld-, H&E-Verfahren und Phasenkontrastmikroskopie sowie erweiterbarer Multimode-Mikrotiterplattenmessung bietet eine leistungsstarke Bildgebung und quantitative Datenerfassung in einem Gerät.
Marke: Agilent BioTek CYT5MPW-SN
Beschreibung
Cytation 5 kombiniert automatisierte Mikroskopie und herömmlichen Mikrotiterplattennachweis in einer konfigurierbaren, aufrüstbaren Plattform. Das Mikroskopiemodul bietet eine bis zu 60-fache Vergrößerung bei Fluoreszenz, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast für viele Anwendungen und Arbeitsabläufe
Multimode-Nachweismodule umfassen filter- und monochromatorbasierten Fluoreszenznachweis sowie Lumineszenz- und UV-Vis-Absorptionsnachweis. Die Gen5-Software bietet vollständige Kontrolle über alle Bildgebungs- und Datenerfassungen sowie eine leistungsstarke Bild- und Datenanalyse.
Spezifikation
Multifunktions-Mikrotiterplattenlesegerät für die Zellbildgebung | |
Sony CMOS, 16-Bit-Grauskala, Standard oder WFOV | |
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm | |
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden | |
Fluoreszenz, Phasenkontrast, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast | |
Weitfeld-FOV-Kamera; Fluoreszenz-/Hellfeld-/Farbhellfeld-/Phasenkontrast-Bildgebung; Monochromatorbasierte UV-Vis-Absorption/Fluoreszenzintensität/zeitaufgelöste Fluoreszenz (sekundär)/Lumineszenz | |
2 Spritzenpumpen | |
Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans | |
1,25x, 2,5x (2,25x eff), 2,5x (2,75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x | |
4-Zonen-Inkubation bis 65 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,2 °C bei 37 °C) | |
51,4 cm | |
44,5 cm | |
36,3 kg | |
41,6 cm | |
Max. 250 W |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
0 bis 20% | |
Monochromator: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 % | |
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit dem BioSpa 8 automatisierten Inkubator | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte | |
CYT5MPW. | |
Monochromator: 6- bis 384-Well-Platten, Filter: 6- bis 1536-Well-Platten; Bildgebung: 6- bis 1536-Well-Platten; kompatibel mit Take3 Platte | |
Xenon-Blitz; 100 mW 680 nm Laser (Alpha-Nachweis) | |
Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5-Image+ - und Image Prime-Software für vollständige Bildanalyse verfügbar; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option) | |
20,2 in. | |
17,5 in. | |
80 lb. | |
16,4 in. | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |