Learn More
Agilent BioTek Cytation 1 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät
GREENER_CHOICE
Für6- bis 384-Well Mikrotiterplatten, Objektträger, Petrischalen und Kolben. Cytation1 Zellbildgebung- und Multifunktionslesegerät mit Fluoreszenz und Hellfeld bietet leistungsstarke Bildgebung und quantitative Datenerfassung in einem Gerät.
Marke:  Agilent BioTek CYT1V-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17267929
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek Cytation 1 Multifunktionslesegerät für die Zellbildgebung kombiniert Fluoreszenz- und kontrastreiche Hellfeldbildgebung mit konventionellem Multifunktionsnachweis. Dieses kostengünstige Lesegerät für die Bildgebung bietet im Vergleich zu anderen digitalen Mikroskopiesystemen Leistung und Wirtschaftlichkeit
Das BioTek Cytation 1-Design liefert sowohl quantitative phänotypische zelluläre Daten mit gut-basierten quantitativen Daten. Das Multifunktionsnachweismodul verfügt über hochempfindliche, filterbasierte Fluoreszenz und besitzt einen Monochromator für die UV-Vis-Absorption. Temperaturregelung und Schüttler sind Standard. CO2/O2-Steuerung und Reagenzinjektoren sind erhältlich. Die Gen5-Software vereinfacht die Bilderfassung und das Lesen von Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multifunktions-Mikrotiterplattenlesegerät für die Zellbildgebung
0 bis 20%
Fluoreszenz- und kontrastreiche Hellfeldbildgebung
6-Well-Platten, 384-Well-Platten
Xenon-Blitz
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware
20 Zoll
17,5 in.
16,5 in.
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Linear, orbital, doppelt orbital
0 bis 19 %
CYT1V.
Endpunkt, Kinetik, Bereichsscanning, Plattenmodus Injektions-/Lesevorgang und Well-Modus Injektions-/Lesevorgang
0,3 μm/Pixel bei 20-facher Vergrößerung
Inkubation bis 45 °C
50,8 cm
44,5 cm
41,9 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Agilent BioTek Cytation 1 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät > Fluoreszenz, Hellfeld, HE-Bildgebung